Imprimer
Combinaisons résistant aux produits chimiques, Tyvek® 200 Easysafe
Fournisseur: DuPont
TSCHF5SWHLG010 TSCHF5SWHMD010 TSCHF5SWHXL010 TSCHF5SWH2X010 TSCHF5SWHSM010 TSCHF5SWH3X010
DUPOTSCHF5SWHLG010EA 563 EUR
DUPOTSCHF5SWHLG010 DUPOTSCHF5SWHMD010 DUPOTSCHF5SWHXL010 DUPOTSCHF5SWH2X010 DUPOTSCHF5SWHSM010 DUPOTSCHF5SWH3X010
Combinaisons résistant aux produits chimiques, Tyvek® 200 Easysafe
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons à capuche sont fabriquées à partir de tissu en PE non tissé optimisé Easysafe de DuPont. Le tissu est plus souple et possède une structure plus ouverte que Tyvek®. Il offre donc une protection inférieure à Tyvek® (L1431N), mais permet néanmoins une protection Type 5 et 6 adéquate et reste perméable à la fois à l'air et aux vapeurs d'humidité.
  • Robustes, mais légères (<180 g par vêtement)
  • Capuche en deux parties, fermeture à glissière avec rabat
  • Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
  • Taille élastiquée (dans les coutures)
  • Traitement antistatique (EN 1149-1) à l'extérieur
  • Coutures externes piquées en jaune pour l'identification visuelle et la différenciation
La combinaison Tyvek® 200 Easysafe offre davantage de protection que les vêtements « spunbond-meltblown-spunbond »(SMS) et est plus robuste que les films microporeux.
Couleur : blanc
Certifications: Type 5/6, EN 1073-2, EN 1149-1 ; Cat. III
Conditionnement: 100 per box, individually packed.