Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
Synonyms:
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methylpropionic Acid Isopropyl Ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14785.0025
8.14785.0100
8.14785.0025EA
0
EUR
8.14785.0025
8.14785.0100
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate
Formule:
C₇H₁₃BrO₂ MW: 209.08 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00055235 Numéro CAS: 51368-55-9 EINECS: 257-158-0 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | Insoluble (20 °C) |
Molar Mass | 209.08 g/mol |
Boiling Point | 170 °C |
Flash Point | 63 °C |
Density | 1.24 g/cm3 (20 °C) |
Flash point | 63 °C |
Assay (GC, area%) | ≥ 98% (a/a) |
Storage temperature | +15...+25 °C |
Identity (IR) | Passes test |