Imprimer
Methyltrialkylammonium chloride (mixture of C8-C10) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Tri-C8-10-alkylmethylammonium chloride, Methyltrioctylammonium Chloride (R=C8-C10), Trioctylmethylammonium Chloride (R=C8-C10), ricaprylmethylammonium Chloride (R=C8-C10), Trioctylmethylammonium chloride, Aliquat®, Methyltrialkylammonium chloride (mixture of C8-C10), Methyltrioctylamine hydrochloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18079.0005 8.18079.0250 8.18079.1000
8.18079.0005EA 29 EUR
8.18079.0005 8.18079.0250 8.18079.1000
Methyltrialkylammonium chloride (mixture of C8-C10) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Methyltrialkylammonium chloride (mixture of C8-C10)
Formule: CH₃N(C₈-C₁₀n-Alkyl)₃Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011862
Numéro CAS: 63393-96-4
EINECS: 264-120-7
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 10 g/l (20 °C)
Boiling Point 240 °C
Flash Point 113 °C
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Flash point 113 °C
Assay (argentometric) 85 - 95%
Water (K.F) 2 - 5%
Storage temperature +15...+25 °C
Identity (IR) Passes test