Imprimer
Multimètres, Eutech PCTestr™ 35 / PCSTestr™ 35
Fournisseur: EUTECH
PCSTEST35 PCTEST35
665-0405EA 310 EUR
665-0405 665-0406
Multimètres, Eutech PCTestr™ 35 / PCSTestr™ 35
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Ces testeurs étanches mesurent soit le pH, la conductivité et la température (PCTestr 35), soit le pH, la conductivité, les TDS, la salinité et la température (PCSTestr 35).
  • Un capteur mesure 3 ou 5 paramètres : pas besoin de changer les capteurs pour les différentes mesures
  • Capteur de pH/conductivité remplaçable par l'utilisateur et boîtier Valox® résistants aux produits chimiques
  • Convivial et facile à utiliser avec configuration dotée de menus
  • Économisez de l'énergie grâce à la fonction de mise hors tension automatique sélectionnable
  • Facteur TDS réglable (0,40 - 1,00) et fonction de coefficient de température (0,0 à 10,0% par °C)
Parfaits pour les mesures multi-paramètres rapides dans les eaux industrielles, les eaux usées, les piscines et stations thermales, les aquariums, les tours de réfrigération, l'agro-alimentaire et la culture hydroponique.
Information de livraison: livrée avec des piles.