Imprimer
Pouring rings for square laboratory bottles, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
292511904 292512806
SCOT292511904EA 0.8 EUR
SCOT292511904 SCOT292512806
Pouring rings for square laboratory bottles, DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
PP, blue.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +140 °C
  • Autoclavable