Imprimer
Filtres à seringue, avec entrée Luer lock
Fournisseur: Restek
23975 23974 26149 23984 23985 28935
REST23975EA 110 EUR
REST23975 REST23974 REST26149 REST23984 REST23985 REST28935
Filtres à seringue, avec entrée Luer lock
Filtres Filtres-seringue
Les filtres à seringue avec membranes hydrophobes en PTFE et boîtier en PP sont utilisés pour les solvants organiques, les acides, les alcools, les bases et les aromatiques.
  • Entrée Luer lock pour une connexion étanche à la seringue
  • Autoclavable à 121 °C pendant 15 minutes
  • Codage couleur pour une identification aisée