Imprimer
Colonnes capillaires, Rtx®-502.2 (silice fondue)
Fournisseur: Restek
40914 40915 10908 10909 10910 10915 10916 10919 10920 10921 10986
REST40914EA 653 EUR
REST40914 REST40915 REST10908 REST10909 REST10910 REST10915 REST10916 REST10919 REST10920 REST10921 REST10986
Colonnes capillaires, Rtx®-502.2 (silice fondue)
Colonnes pour chromatographie
Colonnes spécifiques aux applications présentant une sélectivité unique pour les polluants organiques volatils. La colonne Rtx®-502.2 est mentionnée dans la méthode 502.2 U.S. EPA et dans de nombreuses méthodes d'analyse des composés organiques de type essence (GRO) pour la surveillance des réservoirs de stockage souterrains. Pour la séparation des trihalométhanes, la polarité est idéale pour les composés aromatiques et hydrocarbures légers.
Phase exclusive Crossbond® diphényle/diméthylpolysiloxane
Plage de température : stable à 270 °C