Imprimer
Colonnes HPLC, Ultra PFP (USP L43)
Fournisseur: Restek
9176313 9176332 9176333 9176353 9176513 9176523 9176533 9176552 9176553 9176565 9176573 9176575 917950210 917950212
REST9176313EA 0 EUR
REST9176313 REST9176332 REST9176333 REST9176353 REST9176513 REST9176523 REST9176533 REST9176552 REST9176553 REST9176565 REST9176573 REST9176575 REST917950210 REST917950212
Colonnes HPLC, Ultra PFP (USP L43)
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes Ultra PFP sont équipées d'une phase pentafluorophényle et présentent une sélectivité unique pour les composés contenant des composés organohalogénés ou d'autres groupes fonctionnels basiques.