Imprimer
Colonnes capillaires, Rxi®-5ms (silice fondue)
Fournisseur: Restek
13423 I13438 13420 13421 13439 13424 13455 13402 13481 13426 13442 13409 13453 13438
REST13423EA 0 EUR
REST13423 JJBEI13438 REST13420 REST13421 REST13439 REST13424 REST13455 REST13402 REST13481 REST13426 REST13442 REST13409 REST13453 REST13438
Colonnes capillaires, Rxi®-5ms (silice fondue)
Colonnes pour chromatographie
Colonnes à usage universel pour composés semi-volatils, phénols, amines, solvants résiduels, substances illicites, pesticides, congénères de PCB (par ex. mélanges Aroclor), impuretés de solvants.
Phase à faible polarité ; Crossbond® 100% diphényle diméthylpolysiloxane
Colonne inerte, testée et garantie : ressuage ultra-faible, rapport signal-bruit amélioré pour une sensibilité accrue et une meilleure intégrité de masse spectrale.
Plage de température : −60 à 330/350 °C
Phases similaires : HP-1 ms, HP-1 msUI, DB-1 ms, DB-1 msUI, Ultra-1, VF-1 ms, ZB-1, ZB-1 ms.
Équivalente aux phases G1, G2 et G38 de la liste USP.