Imprimer
Tamis de test, 200×25 mm
Fournisseur: Endecotts
ENDE200SAW.600HEA 182 EUR
ENDE200SAW.600H
Tamis de test, 200×25 mm
Tamis Tamis analytiques
Tamis de test avec cadre en laiton et mailles en acier inoxydable.
Certifications: Conformément à la norme ASTM E 11-95
Information de livraison: Chaque tamis est livré avec un certificat de qualité individuel.