Imprimer
Étiquettes et ruban d'imprimantes de paillasse à transfert thermique BBP®35 et BBP®37
Fournisseur: Brady
139950 145298 145300 145292 145293 143579 143580 145295 145294 143584 143581 145296 139949 139948 139947 139946 139945 139944 139943 139942 139941 139940 139939 139938 139937 139936 139935 139934 139932 139929 139928 143578 145297 143582
BRDY139950EA 324.66 EUR
BRDY139950 BRDY145298 BRDY145300 BRDY145292 BRDY145293 BRDY143579 BRDY143580 BRDY145295 BRDY145294 BRDY143584 BRDY143581 BRDY145296 BRDY139949 BRDY139948 BRDY139947 BRDY139946 BRDY139945 BRDY139944 BRDY139943 BRDY139942 BRDY139941 BRDY139940 BRDY139939 BRDY139938 BRDY139937 BRDY139936 BRDY139935 BRDY139934 BRDY139932 BRDY139929 BRDY139928 BRDY143578 BRDY145297 BRDY143582
Étiquettes et ruban d'imprimantes de paillasse à transfert thermique BBP®35 et BBP®37
Étiquettes
Une variété de polyester et des matériaux spécialisés pour l'impression par transfert thermique sur des rouleaux grand format conçus pour façonner la découpe de multiples étiquettes sur un seul rouleau continu.
B-423
Cet équipement est dédié à l'étiquetage intérieur des surfaces lisses de type matériel datacom, façades d'équipement, ports de données, panneaux de câblage ou autre identification industrielle générale.
B-424
Étiquettes papier blanches mates avec adhésif permanent à base de caoutchouc pour l'étiquetage universel.
B-428
Bande adhésive en polyester métallisé, pour l'étiquetage des produits d'intérieur, le suivi des actifs et l'identification générale des surfaces plus lisses avec une limite de température supérieure.
B-432
Ce film adhésif en polyester transparent est dédié à l'étiquetage intérieur des surfaces lisses et légèrement texturées de type matériel datacom, façades d'équipement, ports de données, panneaux de câblage ou autre identification industrielle générale.
B-434 et B-486
Le ruban adhésif en polyester métallisé est conçu pour l'étiquetage des produits d'intérieur, le suivi des actifs et l'identification générale. Le B-434 convient aux surfaces rugueuses avec une limite de température inférieure. Le B-486 est adapté aux surfaces très rugueuses.
B-437
Le ruban en polyfluorure de vinyle recouvert avec fini mat est conçu pour une application sur les câbles et les faisceaux de fils et pour les applications d'étiquette où des propriétés d'auto-extinguibilité sont nécessaires. Il fait preuve d'une bonne résistance aux solvants et à la chaleur.
B-483
Ce matériau à finition brillante est conçue pour une haute adhérence sur les métaux texturés et les plastiques à faible énergie de surface. Pour utilisation en intérieur.
B-483/B-634
Le marquage au sol ToughStripe® dispose d'un adhésif ultra-agressif pour appliquer des messages imprimables sur le sol. Le rouleau de marquage au sol est fourni avec un rouleau séparé de pellicule de polyester B-634 pour protéger votre légende. Processus facile en 3 étapes : imprimer l'étiquette, la positionner sur le sol, appliquer manuellement la pellicule. Il résiste aux fourches de chariot élévateur et aux trans-palettes sans se déchirer ni se décoller.
B-484
Bande adhésive en polyester blanc brillant avec adhésif très agressif, pour l'étiquetage en intérieur des surfaces courbes et inclinées telles que les panneaux ou les plaques signalétiques.