Imprimer
Imprimantes d'étiquettes, pour paillasse, BBP™35 et BBP™37
Fournisseur: Brady
145995 145996 143635
116-0602EA 3400 EUR
116-0602 116-0596 116-0597
Imprimantes d'étiquettes, pour paillasse, BBP™35 et BBP™37
Imprimantes Label Printers
Les imprimantes de panneaux et d'étiquettes BBP™35 et BBP™37 avec résolution d'impression de 300 dpi peuvent produire des panneaux et étiquettes dans des formes et couleurs à fort impact visuel sur le lieu de travail.
  • Couleurs d'impression multiples
  • Configuration de l'étiquette automatique
  • Remplacement des matériaux en 20 secondes, placement simple des rubans encreurs et étiquettes sans assemblage ni enfilage complexe
  • Vitesse d'impression de 12,7 cm/seconde
  • Menu intuitif intégré pour un fonctionnement simple
  • Largeur d'étiquette maximale: 101 mm
Fonctionnalités supplémentaires de la BBP™37.
Découpe de formes avec système traceur-découpeur XY intégré
Découpe de formes et de texte ou création d'étiquettes de message pour les besoins de l'utilisateur
Information de livraison: chaque imprimante est fournie avec un cordon d'alimentation, un câble USB, un kit de nettoyage, l'outil de nettoyage du cutter et le guide de démarrage rapide.