Imprimer
Bottles, narrow neck, with thread, VWR®
Fournisseur: LAB3 OWN PRODUCTION
VWRLSTL12BEA 1840 EUR
VWRLSTL12B VWRLSTL18B VWRLSTL17B
Bottles, narrow neck, with thread, VWR®
Flacons Flacons en verre
Glass, clear or amber.
  • Good chemical and physical properties
  • For applications that do not involve high thermal stresses
  • Fitted White PTFE lined cap and label where stated
Excellent pour échantillonner, stocker et transporter des liquides. De couleur ambrée pour protéger les matériaux sensibles à la lumière.