Imprimer
Lecteur de microplaques, Varioskan™ LUX
Fournisseur: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
VLBLATD1 VLBLATD0 VLBLATD2 VLBLA0D2 VLBLA0D1 VLBLA0D0 VLBL0TD2 VLBL0TD1 VLBL0TD0 VLBL00D2 VLBL00D1 VLBL00D0 VLB000D2 VLB000D1 VLB000D0 VL0LATD2 VL0LATD1 VL0LATD0 VL0LA0D2 VL0LA0D1 VL0LA0D0 VL0L0TD2 VL0L0TD1 VL0L0TD0 VL0L00D2 VL0L00D1 VL0000D2 VL0000D1 VL0000D0 VL0L00D0 VLBL0TGD0 VLB000GD0 VLB000GD1 VLB000GD2 VLBL00GD0 VLBL00GD1 VLBL00GD2 VLBL0TGD1 VLBL0TGD2 VLBLA0GD0 VLBLA0GD1 VLBLA0GD2 VLBLATGD0 VLBLATGD1 VLBLATGD2
735-0323EA 63200 EUR
735-0323 735-0322 735-0324 735-0321 735-0320 735-0319 735-0318 735-0317 735-0316 735-0315 735-0314 735-0313 735-0312 735-0311 735-0310 735-0309 735-0308 735-0307 735-0306 735-0305 735-0304 735-0303 735-0302 735-0301 735-0300 735-0299 735-0298 735-0297 735-0296 735-0295 LABLVLBL0TGD0 LABLVLB000GD0 LABLVLB000GD1 LABLVLB000GD2 LABLVLBL00GD0 LABLVLBL00GD1 LABLVLBL00GD2 LABLVLBL0TGD1 LABLVLBL0TGD2 LABLVLBLA0GD0 LABLVLBLA0GD1 LABLVLBLA0GD2 LABLVLBLATGD0 LABLVLBLATGD1 LABLVLBLATGD2
Lecteur de microplaques, Varioskan™ LUX
Lecteurs de microplaques
Varioskan™ LUX est équipé d'une gamme de technologies de mesure incluant des modules de série pour le calcul de l'absorption, l'intensité de fluorescence et le FRET, des modules en option pour le calcul de luminescence et de fluorescence résolue dans le temps, ainsi que la technologie AlphaScreen.
  • Sélection automatique de gamme dynamique, en fonction de l'intensité du signal de chaque puits
  • Contrôles de sécurité intelligents pour identifier les problèmes potentiels et à alerter l'utilisateur avant qu'ils ne se produisent
  • Étalonnage automatique de l'
More Product Information