Imprimer
Stéréomicroscopes, Stemi 508
Fournisseur: ZEISS
4950090006000 4950090007000 4950090008000
630-2632EA 3086 EUR
630-2632 630-2821 630-2822
Stéréomicroscopes, Stemi 508
Microscopes
Les Stemi 508 sont conçus pour des images de qualité dans les applications biomédicales (FIV), botaniques (plantes, insectes) et médecine légale (dissection, fossiles).
  • Large champ visuel (36 mm) pour plus de détails
  • Contraste et reproductibilité des couleurs
  • Conception robuste, sortie caméra et images tridimensionnelles de qualité superbe
Informations de commande: Oculaires inclus.
Information de livraison: Fournis avec éclairage annulaire VisiLED.