Imprimer
Equivalence C18, Colonnes HPLC
Fournisseur: Avantor
EQV-5C18-2546EA 455 EUR
EQV-5C18-2546 EQV-3C18-0546 EQV-3C18-1046 EQV-3C18-1546 EQV-5C18-1546 EQV-3C18-GD EQV-5C18-GD EQV-3C18-1503 EQV-3C18-0502 EQV-3C18-1002 EQV-3C18-7546 EQV-3C18-1246 EQV-5C18-0546 EQV-5C18-7546 EQV-5C18-1046 EQV-5C18-1246 EQV-5C18-1504 EQV-5C18-2504 EQV-3C18-1203 EQV-5C18-1003 EQV-5C18-1203 EQV-3C18-1502 EQV-5C18-1002 EQV-3C18-GD2 EQV-3C18-0346
Equivalence C18, Colonnes HPLC
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes en acier inoxydable Equivalence C18 ont été spécialement développées pour représenter une alternative économique et de haute qualité à de nombreuses marques de colonnes HPLC.
  • Parfaites en terme d'efficacité et de reproductibilité
  • Disponibles en tailles de particules de 3 ou 5 µm
pH maximal recommandé : 2,0 à 8,0
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable