Imprimer
VWR®, Bonbonnes, col large, rectangulaires, avec robinet
Fournisseur: VWR Collection
216-1719EA 89.7 EUR
216-1719 216-1735 216-1700 216-1732
VWR®, Bonbonnes, col large, rectangulaires, avec robinet
Flacons Bonbonnes
En PE-HD ou PP, translucides, avec bouchons à vis violets.
Pour le stockage et la distribution de solutions et de milieux. Les bonbonnes rectangulaires à usage intensif sont équipées d'une poignée en acier inoxydable pour faciliter le transport et le déversement. Les bonbonnes sont anti-fuites dans les conditions d'essai standard. Graduées pour identifier le volume distribué. Les robinets sont attachés à la poignée et doivent être assemblés à la main pour pouvoir être utilisés. Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.
Bonbonnes en PE-HD
Les bonbonnes jetables en polyéthylèneMore Product Information