Imprimer
Armoires de sécurité sous paillasse, type 90, UTS ergo line XL, profondeur de 600 mm
Fournisseur: DUPERTHAL
29-061469-505 29-061469-005 29-061469-405 29-061467-005 29-061467-405 29-061467-505
DUEH29-061469-505EA 2618.63 EUR
DUEH29-061469-505 DUEH29-061469-005 DUEH29-061469-405 DUEH29-061467-005 135-1906 DUEH29-061467-505
Armoires de sécurité sous paillasse, type 90, UTS ergo line XL, profondeur de 600 mm
Mobilier Armoires de stockage
Ces armoires de sécurités peuvent résister au feu durant 90 minutes. Ces armoires sous paillasse sont équipées de portes battantes et/ou de tiroirs pour le stockage de substances dangereuses dans les espaces de travail.
  • Portes et tiroirs facilement déplacés et actionnés d'une seule main
  • Tous les modèles UTS ergo line sont équipés en série d'une serrure à cylindre
  • Deux types de portes sont disponibles: la porte classique et la porte battante de type « pousser pour ouvrir » (il est possible d'ouvrir facilement les portes en exerçant une légère pression sur l'avant)
Les tiroirs ou portes battantes restent ouverts dans n'importe quelle position et les conteneurs peuvent être insérés et retirés des deux mains. Les tiroirs/portes se ferment automatiquement en cas d'incendie. Tous les modèles UTS sont équipés en série d'une charnière à droite, disponibles en option avec charnière à gauche (sur demande).
Port de liaison équipotentielle standard sur la partie supérieure de l'armoire pour raccord à la terre conformément à la norme TRBS 2153, BGR 132 (prévention des risques d'inflammation). Les équipements intérieurs sont connectés par conduction au port de liaison équipotentielle.
Extraction constante du sol par le socle rainuré (hauteur : 35 mm). Cela permet de récupérer les substances ou vapeurs dangereuses au fond de l'appareil et de les évacuer en toute sécurité avec l'air expulsé. Le raccord d'évacuation à l'arrière de l'armoire présente un Ø de 75 mm. Les volets de coupure se ferment automatiquement en cas d'incendie.
Portes battantes, tiroirs et armature en tôle d'acier pulvérisé. Équipements intérieurs en tôle d'acier pulvérisé. Deux plateaux amovibles, deux inserts de tôle perforés et base classique de 35 mm.
Certifications: Conformité à TRbF 20 Annexe L. Test de type conforme aux normes DIN EN 14470-1 et DIN EN 14727 (mobilier de laboratoire standard) par des instituts de test reconnus (TÜV Süd, ift Rosenheim) et classification de type 90 conforme à la norme DIN EN 14470-1, marque GS/CE.
Information de livraison: la livraison n'est pas incluse, les prix sont disponibles sur demande.