Imprimer
Colorant ADN / ARN, peqGREEN
Fournisseur: Peqlab brand
732-3196EA 185 EUR
732-3196 732-2960
Colorant ADN / ARN, peqGREEN
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
Le colorant peqGREEN est une alternative sûre au bromure d'éthidium pour la coloration de l'ADNsb, de l'ADNdb et de l'ARN.
  • Ajout direct à la solution de gel ou coloration après l'électrophorèse
  • Excitation par lumière UV ou lumière bleue
Adapté pour un maximum de 400 gels.