Imprimer
Tamis analytiques, 200×50 mm
Fournisseur: Endecotts
ENDE200SIW.800EA 182 EUR
ENDE200SIW.800 ENDE200SIW5.00 510-0372 ENDE200SIW2.24 ENDE200SIW.020 ENDE200SIW.140 ENDE200SIW20.0 ENDE200SIW.025 ENDE200SIW28.0 510-0304 ENDE200SIW4.50 510-0305 510-0306 510-0307 510-0308 510-0309 510-0274 ENDE200SIW50.0 510-0275 510-0276 510-0277 ENDE200SIW1.60 510-0278 510-0279 ENDE200SIW.032 ENDE200SIW31.5 ENDE200SIW.036 ENDE200SIW.315 ENDE200SIW12.5 ENDE200SIW35.5 510-0300 ENDE200SIW.040 ENDE200SIW80.0 ENDE200SIW.160 510-0301 ENDE200SIW.280 510-0303 ENDE200SIW.560 ENDE200SIW3.15 ENDE200SIW.200 ENDE200SIW9.00 ENDE200SIW1.80 510-0296 510-0297 ENDE200SIW106 510-0298 510-0299 ENDE200SIW100 ENDE200SIW.050 ENDE200SIW2.50 ENDE200SIW.450 510-0290 510-0291 510-0292 510-0293 510-0294 ENDE200SIW.056 510-0295 ENDE200SIW53.0 ENDE200SIW19.0 510-0285 510-0286 510-0287 510-0288 ENDE200SIW1.12 510-0289 ENDE200SIW112 ENDE200SIW45.0 ENDE200SIW22.4 510-0280 510-0281 ENDE200SIW.224 510-0282 510-0283 ENDE200SIW.100 510-0284 ENDE200SIW26.5 ENDE200SIW.900 ENDE200SIW6.30 ENDE200SIW71.0 ENDE200SIW.071 ENDE200SIW125 ENDE200SIW14.0 ENDE200SIW56.0 ENDE200SIW90.0 ENDE200SIW.630 ENDE200SIW1.25 ENDE200SIW.112 ENDE200SIW10.0 ENDE200SIW75.0 ENDE200SIW37.5 ENDE200SIW18.0 ENDE200SIW7.10 ENDE200SIW.080 ENDE200SIW40.0 ENDE200SIW3.55 ENDE200SIW25.0 ENDE200SIW.400 ENDE200SIW63.0
Tamis analytiques, 200×50 mm
Tamis Tamis analytiques
Tamis de contrôle de treillis tissés en acier inoxydable pour tous les types d'échantillonnage et d'analyse de laboratoire de la taille des particules.
Pour plus d'options de taille, veuillez contacter votre agence Avantor locale.
Certifications: ISO3310-1:2000, BS410-1:2000; DIN-ISO3310-1; NF ISO3310-1:2000
Information de livraison: Chaque tamis est livré avec un certificat d'examen et porte la marque BS 410.