Imprimer
Alcoomètres de précision
Fournisseur: Amarell
H850036/WC H850262 H850036/DKD3 H850146-FL H850030 H850032 H850034 H850036 H850038 H850140-FL H850142-FL H850144-FL
AMARH850036/WCEA 0 EUR
AMARH850036/WC AMARH850262 AMARH850036/DKD3 AMARH850146-FL AMARH850030 AMARH850032 AMARH850034 AMARH850036 AMARH850038 AMARH850140-FL AMARH850142-FL AMARH850144-FL
Alcoomètres de précision
Hydromètres
Alcoolomètres de qualité commerciale.
  • Avec ou sans themomètre
  • Échelles en papier imprimées, bien lisibles
  • Thermomètre à l'intérieur de l'hydromètre
  • Lestés au plomb
  • Liquide: Hg ou pétrole (PET)
Certifications: Conformément à la directive européenne 847/2012, ces produits ne doivent pas être commercialisés dans les pays de l'UE après le 10 avril 2014.