Imprimer
Sachets d'échantillonnage, série 500 Kapak®
Fournisseur: ProAmpac
506B-500 504-24 505-24 502-24 503-24 500-24 500B-1M 502B-1M 503B-1M 504B-1M 505B-1M 506-24 508-24 508B-500
300-0317EA 1170 EUR
300-0317 300-0312 300-0314 300-0308 300-0310 300-0306 300-0307 300-0309 300-0311 300-0313 300-0315 300-0316 300-0318 300-0319
Sachets d'échantillonnage, série 500 Kapak®
Sachets Sachets d'échantillonnage
Sachets en polyester transparents de 114 microns, thermoscellables, scellés sur trois côtés.
  • Les sachets peuvent être chauffés au micro-ondes, portés à ébullition et congelés
  • Les sachets étanches, à haute barrière, empêchent la contamination croisée des substances dangereuses
  • Avec des joints de 9 mm
  • Résistance aux rayons IR et gamma
  • Une fois scellés, ces sachets peuvent également être stérilisés en surface par VHP
These pouches can be used for: tissue and blood samples, formalin samples, allografts, sample retains, overwrap for medical trays andMore Product Information