Imprimer
Colonnes HPLC/UHPLC, kits de développement de méthodes avancées Avantor® ACE®, 2 µm
Fournisseur: Avantor
MDKA-2-1002UEA 1200 EUR
MDKA-2-1002U MDKA-2-1546U MDKA-2-1503U MDKA-2-1502U MDKA-2-1046U MDKA-2-1003U MDKA-2-0546U MDKA-2-0503U MDKA-2-0502U
Colonnes HPLC/UHPLC, kits de développement de méthodes avancées Avantor® ACE®, 2 µm
Colonnes pour chromatographie
Les kits de développement de méthodes (MDK) Avantor® ACE® sont conçus pour maximiser la sélectivité, offrant une approche puissante et fiable du développement de méthodes UHPLC/HPLC. Basées sur une silice ultra-inerte à haute efficacité, les phases Avantor® ACE® intègrent les derniers développements en matière de conception de phases stationnaires LC, offrant aux chromatographes plus de choix en matière de sélectivité alternative, sans compromettre la stabilité ou la robustesse.
  • Kits disponibles en version poreuse, noyau solide et biomolécule
  • Large gamme
More Product Information