Imprimer
Plaque chauffante numérique, SuperNuova+™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
HP88857195 HP88857198 HP88850195
BARNHP88857195EA 920 EUR
BARNHP88857195 BARNHP88857198 BARNHP88850195
Plaque chauffante numérique, SuperNuova+™
Appareils chauffants Plaques chauffantes
Ces plaques chauffantes comportent un écran surélevé qui protège les composants électroniques des éclaboussures de liquides. Les unités sont disponibles avec des plaques supérieures en céramique ou en aluminium.
  • Écran LED avec affichage clair des informations de chauffage
  • Système d'avertissement de surface chaude protège des brûlures accidentelles
  • Température réglable par incréments de 1 degré
  • Capacité 12 litres
  • Temps de chauffage de 8 minutes jusqu'à la température maximum
Précision de contrôle de la température (à 37 °C): ≤±5 °C
Uniformité de la température (à 37 °C): ≤±2 °C
Information de livraison: Fourni avec certificat cCSAUS. D'autres accessoires comme la sonde de température PT1000 en option et la protection contre les éclaboussures sont également disponibles.