Imprimer
Thermostats à circulation/cryothermostats, séries CD-F CORIO™
Fournisseur: JULABO GmbH
9012703 9012701 9012702 9012704 9012705 9012707 9012708 9012713.N1 9012713.S1 9012714.N1 9012714.S1 9012716.N1 9012715.N1 9012717.N1 9012701.N1 9012728.N1
461-0885EA 5010 EUR
461-0885 461-0883 461-0884 461-0886 461-0964 461-0998 461-0999 461-1455 JULA9012713.S1 461-1456 JULA9012714.S1 461-1457 JULA9012715.N1 JULA9012717.N1 JULA9012701.N1 JULA9012728.N1
Thermostats à circulation/cryothermostats, séries CD-F CORIO™
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Cryothermostats à circulation
Puissants et robustes, les bains à circulation de laboratoire CORIO™ fournissent la température exacte, une précision absolue et une large plage de température de fonctionnement. Le contrôleur CD CORIO™ est une unité avancée équipée de la technologie professionnelle pour applications exigeantes et peut être utilisé pour contrôler la température d'applications internes et externes. La buse à jet permet un ajustement continu du jet de la pompe dans le bain. Les bains isolés en acier inoxydable sont durables et équipés d'un robinet de vidange intégré. Ces thermostats à circulation/More Product Information
New Product
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable Water Efficient Safer Human and Environmental Health