Imprimer
Bains et circulateurs, en polycarbonate, série C-BT et CB-BT CORIO™
Fournisseur: JULABO GmbH
9011305 9011309 9011319 9011327 9012305 9012319 9012327
461-0888EA 1190 EUR
461-0888 461-0889 461-0890 461-0891 461-0897 461-0898 461-0899
Bains et circulateurs, en polycarbonate, série C-BT et CB-BT CORIO™
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Bains avec circulateurs détachables
The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision and a wide working temperature range. The CORIO C immersion circulator is the basic model, it is ideal for standard internal applications, the CORIO CD model is more advanced and can be used for temperature control of external applications if required. The jet nozzle allows continuous adjustment of the pump stream in the bath. The transparent polycarbonate baths are durable and enable the user to easily view items in the bath.
  • Contrôle précis de la température
  • Affichage lumineux, blanc, facile à lire
  • Très silencieux et faciles à utiliser
  • Version CD équipée d'une interface USB et d'un basculement de pompe entre circulation interne et externe via un levier situé sous l'affichage
  • Bains ergonomiques équipés d'un système ramasse-gouttes astucieusement intégré
Débit max. / pression max.:
C: 6 l/min, 0,1 bar
CD: 15 l/min, 0,35 bar
Certifications: Modèles C: Classe I (NFL), modèles CD: Classe III (FL) conformes à la norme DIN 12876-1
Information de livraison: Supplied with bath. CD models include 2 each of ⁸/₁₂ mm Ø barbed fittings. A wide range of optional accessories, such racks, bath lids, tubing and adapters are available.