Imprimer
Membranes disques filtrantes, Savana®
Fournisseur: ENTEGRIS
SVLD047D500A SVLD047D030A SVLD047D100A SVLD047D300A SVLD047D10HA
ENTESVLD047D500AEA 0 EUR
ENTESVLD047D500A ENTESVLD047D030A ENTESVLD047D100A ENTESVLD047D300A ENTESVLD047D10HA
Membranes disques filtrantes, Savana®
Filtres Filtres à membrane
Cette série de disques filtrants avec milieu en PP, non tissé peut être utilisée pour filtrer rapidement, facilement et efficacement les liquides utilisés en laboratoire et pour les applications pilotes et à petite échelle. Elle peut être utilisée pour la clarification des acides, des bases et des solvants.
  • Possibilité d'utilisation avec des filtres à cartouche pour une évolution constante des produits
  • La pression nominale dépend de la pression du porte-filtre