Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 58-128
Fournisseur: Ansell
58-128/9 58-128/10 58-128/11 58-128/7 58-128/8
112-4393EA 90.5 EUR
112-4393 112-4389 112-4390 112-4391 112-4392
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 58-128
Gants
Ces gants en nylon avec revêtement fin en nitrile offrent une protection contre les produits chimiques, les huiles et autres liquides irritants tels que les produits biocides, pesticides, fongicides, peintures, encres et colorants.
  • Doublure tricot mailles lâches flexible et revêtement nitrile extensible pour une meilleure sensibilité tactile et une dextérité et un confort exceptionnels
  • 'Technologie du nitrile fin': offre une flexibilité optimale et permet aux mains de bouger naturellement sans compression
  • Ansell Grip Technology™ offre une préhension plus précise des petites pièces humides ou grasses
  • Longue manchette pour une protection accrue des avant-bras contre les éclaboussures
Parfaits pour les applications agricoles, la manipulation de produits chimiques, les tâches d'assemblage simples près de produits chimiques, le raffinage, le travail des métaux avec produits corrosifs, le conditionnement et le remplissage.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A) ; Cat. III. Conviennent au contact alimentaire.