Imprimer
Distributeurs adaptables sur flacon, Dispensette® S Trace Analysis
Fournisseur: Brand
4640040 4640041 4640240 4640241
613-5354EA 902 EUR
613-5354 613-5355 613-5356 613-5357
Distributeurs adaptables sur flacon, Dispensette® S Trace Analysis
Distributeurs pour flacons
Réglage analogique.
  • Processus de nettoyage testé sur le terrain avant l'utilisation dans l'analyse de traces est décrit dans le manuel d'utilisation
  • Si la contamination du contenu du flacon doit être évitée, il est recommandé d'utiliser l'appareil sans vanne de recirculation
  • Filetage standard de 45 mm ainsi que les adaptateurs inclus adaptables à la plupart des flacons de laboratoire courants
  • Le bloc de soupape peut tourner sur 360° de sorte que l'étiquette du flacon se trouve toujours face à l'utilisateur pour plus de sécurité
  • Tube de remplissage
More Product Information