Imprimer
Set anti-éclaboussures, ADR
Fournisseur: Brady
813955 813866 813864 813867
121-0154EA 90.55 EUR
121-0154 121-0153 121-0152 121-0193
Set anti-éclaboussures, ADR
Matériaux absorbants
Le set anti-éclaboussures ADR est un kit portable respectueux de l'environnement, il est livré avec un sac transparent durable doté d'une bandoulière. Le petit set de produits chimiques ADR est conçu pour les petites éclaboussures de produits chimiques et de liquides dangereux. Le grand set de maintenance ADR est conçu pour les petites éclaboussures d'huiles, eau, de solvants et produits réfrigérants industriels. Le set ADR Re-Form S est conçu pour les petites éclaboussures de liquides industriels à l'exception des acides très corrosifs et des produits caustiques.
  • Accès rapide et facile aux sorbants
  • Sac transparent durable pour vérifier facilement les fournitures d'intervention en cas d'éclaboussures