Imprimer
Pissettes de sécurité, col large, multilingue, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
WGW701PP WGW703PP
215-3791EA 64.9 EUR
215-3791 215-3792
Pissettes de sécurité, col large, multilingue, Azlon®
Flacons Pissettes
En PE-BD, translucide, avec bouchon vaporisateur en PP.
  • Indelibly printed in four languages (English, French, German and Spanish)
  • Solvent labels including the new Globally Harmonised Symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
  • Closure feature precision jet tip aperture for fine control
Flacons à col large équipés d'un bouchon monobloc en PP avec code couleur qui aide à maintenir la forme en cours d'utilisation.
Certifications: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.