Imprimer
Échelle d'ADN, 1 kb, EZ-Vision®
Fournisseur: VWR
VWR®
N854-1.2MLEA 0 EUR
N854-1.2ML
Échelle d'ADN, 1 kb, EZ-Vision®
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
L'échelle d'ADN EZ-Vision® 1 kb est une échelle de poids moléculaires précolorée dans un tampon de charge qui permet de visualiser immédiatement l'échelle d'ADN après l'électrophorèse. Ce colorant non mutagène et non toxique élimine la nécessité de recourir à la coloration au bromure d'éthidium. Échelle de 11 fragments allant de 500 à 10 000 pb avec bandes de référence pour une identification facile.
  • Visualisation instantanée
  • Formule facile et pratique : prête à l'emploi après un simple chargement
  • Élimine l'utilisation de bromure d'éthidium