Imprimer
Blouses de laboratoire, Hopen®
Fournisseur: Medicom
40.401/05 40.401/04 40.401/03
HOPE40.401/05EA 86.1 EUR
HOPE40.401/05 HOPE40.401/04 HOPE40.401/03
Blouses de laboratoire, Hopen®
Vêtements à usage unique
Ces blouses jetables en PP sont parfaites pour une utilisation dans les zones non dangereuses.
  • En PP très léger et respirant
  • Avec col et poignets élastiqués
  • Deux poches (une poche poitrine et une poche latérale)
  • Disponibles avec fermeture par boutons-pression ou avec fermeture à glissière
Applications types : manipulation de denrées alimentaires, travaux de recherche, travaux en laboratoire, applications de nettoyage et de maintenance.
Poids : 40 g/m²