Imprimer
Gants en nitrile, Peha-soft® Nitrile
Fournisseur: HARTMANN PAUL
9422161 9422171 9422181 9422063 9422072 9422082 9422092
HART9422161EA 20.2 EUR
HART9422161 HART9422171 HART9422181 HART9422063 HART9422072 HART9422082 HART9422092
Gants en nitrile, Peha-soft® Nitrile
Gants
Ces gants de protection et d'examen sans latex à usage unique sont fabriqués en caoutchouc nitrile souple.
  • Surface interne chlorée pour un enfilage aisé
  • Bout des doigts texturé pour une préhension optimale
  • Extrêmement élastiques et particulièrement résistants aux déchirures
  • Ajustement optimal et sensibilité tactile élevée
  • Adaptés aux deux mains
Idéalement adaptés à toutes les zones présentant un risque de contamination pour le personnel ; ils conviennent particulièrement aux personnes sujettes aux allergies au latex ou hypersensibles à la poudre contenue dans les gants. Utilisables également dans les laboratoires pour le contact avec les produits chimiques et les désinfectants, par exemple. Adaptés au contact direct avec les produits alimentaires.
Certifications: EN 374, EN 455, Cat. I+II
Approuvés pour le contact alimentaire