Imprimer
Réfractomètre numérique, RX-007α
Fournisseur: Atago
3921
ATAG3921EA 8770 EUR
ATAG3921
Réfractomètre numérique, RX-007α
Réfractomètres Réfractomètres de paillasse
Le réfractomètre RX-007α est conçu pour les échantillons solubles dans l'eau à de très faibles concentrations (5,000% ou moins), comme le thé et les boissons peu sucrées, et offre une précision extrêmement élevée (± 0,005%).
Certifications: Logiciel conforme à la norme FDA 21 CFR, partie 11