Imprimer
Flacons, à col étroit, carrés
Fournisseur: RIXIUS
1-1201-0100-32 1-1201-0250-32 1-1201-0500-32 1-1201-1000-45 1-1201-010032W
RIXI1-1201-0100-32EA 139 EUR
RIXI1-1201-0100-32 215-4748 215-4749 215-4750 215-4747
Flacons, à col étroit, carrés
Flacons Flacons en verre
Flacons carrés, en verre sodocalcique, ambrés, avec bouchon anti-poussière, sans bouchon à vis. De couleur ambrée pour protéger les matériaux photosensibles.
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • Stable, antidérapant
  • Pour une utilisation dans des applications sans charges thermiques élevées
  • Bouchons à vis à commander séparément