Imprimer
Congélateurs universels de type armoire, modèles G
Fournisseur: Liebherr
G2713 G2413 G2033 G2733
471-0240EA 0 EUR
471-0240 472-2339 471-1020 471-0912
Congélateurs universels de type armoire, modèles G
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Ces congélateurs à usage général avec refroidissement statique sont destinés au stockage de produits non critiques. Ces congélateurs armoires sont très économiques grâce à leurs systèmes de refroidissement à faible consommation d'énergie et à leurs compresseurs optimisés. Tous ces modèles sont équipés d'un système de récupération de l'eau de dégivrage. Tous les modèles bénéficient de la technologie SuperFrost facilitant la congélation et permettant d'économiser de l'énergie en abaissant rapidement la température à −32 °C.
  • Contrôle électronique de la température
  • Tous les tiroirs peuvent être retirés afin d'agrandir l'espace de stockage
Plage de température: −18 à −25 °C