Imprimer
Fours à moufle, Thermolyne™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
F30420C-33 F30420C-33 F30420C-33-80 F30430CM-33 F48020-33 F6020C-33
BARNF30420C-33EA 0 EUR
BARNF30420C-33 455-0339 455-0343 455-0347 455-0341 455-0342
Fours à moufle, Thermolyne™
Étuves Fours
Les fours à moufle Thermolyne™ offrent des solutions de chauffage pour diverses applications, d'un usage général en laboratoire à des applications industrielles. Ces unités sont idéales pour un chauffage rapide et un contrôle de la température allant jusqu'à 1200 °C. Exemples d'utilisation de ces fours : analyses chimiques, tests de matériaux, détermination de matières volatiles dans les usines de traitement des eaux usées, installations industrielles, entreprises pharmaceutiques et cosmétiques, laboratoires d'analyses environnementales et agricoles, fabricants de papier.
  • Rapidité de réchauffage et efficacité énergétique exceptionnelle
  • Plage de capacités de 1,3 à 45 litres
  • Quatre contrôleurs numériques différents
Les fours à incinération Thermolyne™ équipés d'un système de contrôle du débit d'air sont parfaits pour brûler du charbon et du coke et contrôler la température jusqu'à 975 °C.
Information de livraison: Informations de livraison : contrôleurs : A1 : commande de point de consigne unique. B1 : commande de point de consigne unique avec 1 rampe de consigne et un maintien de la pression. C1 : avec 1 programme stocké de 8 segments. D1 : avec 4 programmes stockés (16 segments chacun) et une communication RS232. Tous les contrôleurs (sauf A1) sont équipés d'une protection mécanique contre la surchauffe. Tous les modèles nécessitent 240 V, 50/60 Hz.
Attention: Remarque : la température de fonctionnement continu maximale doit être inférieure de 50 °C à la température maximale du modèle présenté dans le tableau ci-dessus.