Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, TevuChem® 765
Fournisseur: KCL by Honeywell
765.10 765.11 765.8 765.9
112-4394EA 3740 EUR
112-4394 112-4395 112-4396 112-4397
Gants résistants aux produits chimiques, TevuChem® 765
Gants
Ces gants à deux couches en mousse de nitrile/nitrile et doublure en coton offrent une excellente résistance chimique contre les hydrocarbures aliphatiques et les huiles minérales.
  • Adhérence supérieure lors de la manipulation de pièces humides et huileuses
  • Excellente résistance chimique et bonnes propriétés mécaniques
  • Coupe très flexible et ergonomique
  • Sans latex
Idéal pour une utilisation dans la production pétrolière, les industries pétrochimiques, les industries de transformation des métaux et les imprimeries.
Certifications: EN 388:2016 (3111X), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III; AQL < 0,65
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention:
Commander maintenant