Imprimer
Gants en nitrile, Microflex® 93-852
Fournisseur: Ansell
93-852/7.5-8 93-852/8.5-9 93-852/9.5-10 93-852/5.5-6 93-852/6.5-7
112-4332EA 27.9 EUR
112-4332 112-4333 112-4334 112-4330 112-4331
Gants en nitrile, Microflex® 93-852
Gants
La couleur vive des Microflex® 93-852 masque les taches et offre un meilleur contraste pour l'identification des matériaux plus clairs. Ils sont très résistants et très souples pour permettre une meilleure liberté de mouvement et un plus grand confort tandis que la structure entièrement texturée et la formule non moussante offrent une préhension ferme et régulière.
  • Non stériles, non poudrés, finition texturée
  • Sans latex de caoutchouc naturel et non poudrés pour les utilisateurs souffrant d'allergies, d'irritations et de sécheresse cutanées
  • Structure entièrement texturée et formule non moussante pour une préhension ferme lors de la manipulation des objets même mouillés
  • Chlorés pour un enfilage aisé
  • Propriétés antistatiques, conformément à la norme EN 1149
Parfaits pour une utilisation dans les domaines des tests analytiques, du traitement des denrées alimentaires, des biotechnologies, des applications de laboratoire, des tâches d'assemblage simples, de l'entretien, du nettoyage et de la fabrication de produits pharmaceutiques.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, cat. III; AQL 1,5
Conviennent à la manipulation de denrées alimentaires