Imprimer
Gants résistants aux coupures, Nevocut® 923
Fournisseur: KCL by Honeywell
923.7 923.8 923.9 923.10
KCHL923.7EA 401 EUR
KCHL923.7 KCHL923.8 KCHL923.9 KCHL923.10
Gants résistants aux coupures, Nevocut® 923
Gants
Ces gants sans couture associent une doublure tricotée extrêmement sensible, souple et confortable à une résistance maximale aux coupures (niveau 5).
  • Gant totalement réversible
  • Plusieurs lavages possibles sans compromettre l'ajustement parfait du gant
  • Très bonne sensibilité, excellent toucher
La combinaison du polyamide, de la fibre de verre et de la fibre de PE ultra-robuste assurent une résistance élevée aux coupures sans limiter la mobilité du gant. Ces gants conviennent donc parfaitement à la manipulation d'objets particulièrement pointus etMore Product Information