Imprimer
Combinaisons résistant aux produits chimiques, 4570
Fournisseur: 3M
4570L 4570XL 4570M 45702XL 45703XL 45704XL 4570S
MMMA4570LEA 645 EUR
MMMA4570L MMMA4570XL MMMA4570M MMMA45702XL MMMA45703XL MMMA45704XL MMMA4570S
Combinaisons résistant aux produits chimiques, 4570
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons jetables en PP avec film PE sont conçues pour aider à protéger contre les poussières dangereuses (Type 5), les éclaboussures légères de liquide (Type 6), les pulvérisations de liquide à basse pression (Type 4) et les jets de liquide à haute pression (Type 3). Ils sont également certifiés pour offrir une protection contre les particules radioactives et les agents infectieux.
  • Capuche élastiquée à trois panneaux
  • Taille, poignets et chevilles élastiqués pour plus de confort et de liberté de mouvement
  • Fermeture à glissière bidirectionnelle avec rabat-tempête et mentonnière scellables
  • Les coutures sont scellées avec du ruban adhésif transparent multicouche
  • Traité antistatique (intérieur uniquement)
Idéal pour une utilisation dans les industries chimiques, par ex. pour la décontamination, le nettoyage des réservoirs, le mélange et la manipulation de produits chimiques et la pulvérisation de pesticides.
Couleur : Gris
Certifications: Type 3/4/5/6, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5; Cat. III.