Imprimer
Alcool polyvinylique, M.W. 27,000 98, EMPROVE® EXPERT JPE excipient_suitable, hydrolysed, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
1.41356.1000 1.41356.9029
1.41356.1000EA 520 EUR
1.41356.1000 1.41356.9029
Alcool polyvinylique, M.W. 27,000 98, EMPROVE® EXPERT JPE excipient_suitable, hydrolysed, SAFC®
Alcool polyvinylique
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5