Imprimer
Alcool polyvinylique, M.W. 115,000 ≥88%, EMPROVE® EXPERT JPE, Ph. Eur., USP pouvant être utilisé comme excipient, hydrolysé, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
1.41351.1000 1.41351.9029
1.41351.1000EA 520 EUR
1.41351.1000 1.41351.9029
Alcool polyvinylique, M.W. 115,000 ≥88%, EMPROVE® EXPERT JPE, Ph. Eur., USP pouvant être utilisé comme excipient, hydrolysé, SAFC®
Alcool polyvinylique
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5