Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, Camatril® 733
Fournisseur: KCL by Honeywell
733.8_U 733.9_U
KCHL733.8_UEA 0 EUR
KCHL733.8_U KCHL733.9_U
Gants résistants aux produits chimiques, Camatril® 733
Gants
Ces gants en nitrile non doublés offrent une grande résistance mécanique et chimique. Leur résistance élevée à l'abrasion, aux coupures et à la perforation permet de travailler avec des matériaux coupants et pointus.
  • Bonne préhension lors de la manipulation de pièces humides
  • Bonne adaptabilité aux différentes températures
  • Surface de gant exempte de silicone (indifférence à la peinture, méthode de test automobile)
  • Propriétés antistatiques et électrostatiques
  • Longue manchette protégeant les avant-bras
Parfaitement adaptés à une utilisation dans les laboratoires, dans l'industrie agricole, automobile, pétrochimique et chimique, ainsi que dans l'imprimerie et les ateliers de peinture. Conviennent également à la manipulation des résines époxy.
Certifications: EN ISO 374-1 Type A (AJKLMO), EN 388:2016 (3102X) ; Cat. III ; AQL <0,65