Imprimer
Colonnes capillaires, HP-PLOT Al₂O₃ M
Fournisseur: Agilent
19091P-M15 19095P-M23 19095P-M25 19095P-M25E 19091P-M15E 19095P-M25PT
HEWL19091P-M15EA 1504 EUR
HEWL19091P-M15 HEWL19095P-M23 HEWL19095P-M25 HEWL19095P-M25E HEWL19091P-M15E HEWL19095P-M25PT
Colonnes capillaires, HP-PLOT Al₂O₃ M
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes présentent une polarité élevée. Elles sont idéales pour analyser les hydrocarbures et pour séparer l'acétylène du butane et le propylène de l'isobutane.
Oxyde d'aluminium désactivé par un procédé de désactivation exclusif