Imprimer
Thermomètres écologiques en verre à contraste élevé, BIO-TEMP®
Fournisseur: Alla France
515.060IMTJ-R 512A150IMTJ-R 5122P150-T-QP 5182T110-T-QP 5162T051-QP 5172T101-QP 5122T150-T-QP 5162T101-T-QP 5172T101-T-QP
620-0293EA 26.3 EUR
620-0293 ALLA512A150IMTJ-R 620-1495 620-0295 ALLA5162T051-QP ALLA5172T101-QP ALLA5122T150-T-QP ALLA5162T101-T-QP ALLA5172T101-T-QP
Thermomètres écologiques en verre à contraste élevé, BIO-TEMP®
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ces thermomètres de précision présentent une lecture facilitée, en raison de la graduation bleue et rouge très contrastée sur fond jaune et de la flèche imprimée tous les 10 ° C.
  • Précision sans les risques liés au mercure
  • Ligne imprimée pour une immersion à la bonne profondeur
  • Munis d'une bague en forme de triange, moulée sur le dessus, ce qui permet d'éviter que l'instrument ne roule sur la paillasse
Remplissage: liquide bleu ou rouge.
Information de livraison: Livrés avec un certificat de traçabilité dans une boîte solide.