Imprimer
Sodium hydroxyde 0.5 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
1.37060.1000 1.37060.9950
1.37060.1000EA 87.3 EUR
1.37060.1000 1.37060.9950
Sodium hydroxyde 0.5 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Densité: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,