Imprimer
Alcool polyvinylique 5-88, EMPROVE® EXPERT JPE, Ph. Eur., USP excipient_suitable, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
1.41354.1000 1.41354.9029
1.41354.1000EA 520 EUR
1.41354.1000 1.41354.9029
Alcool polyvinylique 5-88, EMPROVE® EXPERT JPE, Ph. Eur., USP excipient_suitable, SAFC®
Alcool polyvinylique
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Point de fusion: 160…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5