Imprimer
Acide orthophosphorique 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
Synonyms: Phosphoric acid
4.80939.1000 4.80939.9950
4.80939.1000EA 50.5 EUR
4.80939.1000 4.80939.9950
Acide orthophosphorique 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Point d'ébullition: 158
Point de fusion: 21
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344